Läs mer
beta-propiolakton, 97 %
Beskrivning
Beta-propiolakton används i stor utsträckning som ett steriliserande och spordödande medel, som används för att sterilisera blodplasma, vacciner, vävnadstransplantat, kirurgiska instrument och enzymer. Den finner en tillämpning vid tillverkning av akrylsyra och dess estrar. Det används som en mellanprodukt i syntesen av syntetiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Beta-propiolakton används ofta som ett steriliserings- och spordödande medel, som används för att sterilisera blodplasma, vacciner, vävnadstransplantat, kirurgiska instrument och enzymer. Den finner en tillämpning vid tillverkning av akrylsyra och dess estrar. Det används som en mellanprodukt i syntesen av syntetiska föreningar.
Löslighet Blandbar med vatten
och organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Brandfarligt material. Bör förvaras i ett separat säkerhetsförvaringsskåp eller rum. Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Propiolactone |
| Smältpunkt | -34 °C |
| Densitet | 1.146 |
| Kokpunkt | 161 °C till 163 °C |
| Flampunkt | 70 °C (158 °F) |
| Analysprocentintervall | 0.97 |
| Brytningsindex | 1.413 |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3382 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- beta-Propiolactone
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H350-Kan orsaka cancer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: .beta.-Propiolactone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.