Läs mer
beta-propiolakton, 98%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3737252 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
5ml
Produktkod. 10741521
Brand: Thermo Scientific Acros 269040050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 57-57-8 | C3H4O2 | 72.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Förpackningsanmärkning: Glasflaska läggs i en burk för frakt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-57-8
Molekylformel C3H4O2
Molekylvikt (g/mol) 72.06
MDL-nummer MFCD00005169
InChI-nyckel VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-propiolactone, propiolactone, 2-oxetanone, propanolide, betaprone, 3-propanolide, 1,3-propiolactone, 3-propiolactone, beta-propionolactone, beta-propiolakton
PubChem CID 2365
ChEBI CHEBI:49073
IUPAC-namn oxetan-2-on
LEDER O=C1CCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Propiolactone
Namnnotering Pure
Densitet 1.1460g/mL
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 mL
Formel vikt 72.06
Kvalitet Ren
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.