Läs mer
Beta-pseudouridin, TRC
Produktkod. 30135291
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135291 2.5 mg
30006038 25 mg
30005595 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135291 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP8396052.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1445-07-4
Synonym 5-β-D-Ribofuranosyl-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedion∣5-(β-D-Ribofuranosyl)uracil∣5-Ribosyluracil∣NSC 162405∣Pseudouridin C-D-pseudouridin∣ β∣ Pseudouridin-Uridin∣ ψ;
Specifikationer
Formatera Snyggt
Molekylvikt (g/mol) 244.2
Frakt skick Rumstemperatur
Kvantitet 2.5 mg
Kemiskt namn eller material beta-pseudouridin