Läs mer
Fisherbrand™ Betastrålningsbasplattor
Produktkod. 12337197 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Djup (metriskt):
46 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Djup (metriskt) Förpackningsstorlek
12337197 46 cm Varje
1 options
Produktkod. 12337197
Beräknad leverans: 22-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealiska för att ge bänkskydd, dessa rektangulära bottenplattor kan användas i kombination med alla sköldar.
  • Finns i standard 10 mm beta-skyddande akryl, 12 mm gamma-dämpande blyakryl och även som duo-skärmning för skydd mot båda typerna av utsläpp
  • Cleaver Scientifics omfattande utbud av strålsäkerhetsprodukter omfattar ett stort urval av sköldar, lådor, soptunnor, brickor, plus diverse tillbehör och skåp
  • Levereras i små, medelstora och stora storlekar och med böjd bas 15 cm djup för användning med säkerhetsbrickor eller platt 30x30 cm bas för skydd under bänken
  • En rad vinklar ger ökad manövrerbarhet, medan tydlig optisk akryl underlättar visualisering
Specifikationer
Djup (metriskt) 46 cm
Produkttyp Betastrålningsbasplatta
Bredd (metrisk) 45 cm