Läs mer
Fisherbrand™ Beta-strålningssäker timglassköld
Produktkod. 11517253 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Material:
Akryl
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11517253 Akryl Varje
1 options
Produktkod. 11517253
Beräknad leverans: 08-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger strålskyddsavskärmning för användning i laboratorier.
  • Transparent skärmning
  • Tillverkad av akryl ger enkel tillverkning och tillverkningsbarhet
Specifikationer
Material Akryl
För användning med (applikation) Beta strålskydd
Inkluderar Platt underlag
Produkttyp Timglassköld
Mått L x B: 45 x 30 cm (17,71 x 11,81 tum)