Läs mer
Fisherbrand™ Betastrålningssköldar
Produktkod. 12307177 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Beskrivning:
Böjd bas
Platt bas
Mått:
453 x 300 x 150 mm
455 x 300 x 150 mm
461 x 300 x 150 mm
530 x 350 x 300 mm
531 x 350 x 300 mm
600 x 350 x 300 mm
Inkluderar:
15° Vinkel
15° Vinkel; Böjd bas
45° Vinkel
Liten fast 15° Vinkel
Liten fast 45° Vinkel
Stor fast 15° Vinkel
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Mått Inkluderar unitSize
12307177 Platt bas 453 x 300 x 150 mm Liten fast 15° Vinkel Varje
12307187 Platt bas 600 x 350 x 300 mm 45° Vinkel Varje
12387177 Platt bas 531 x 350 x 300 mm 15° Vinkel Varje
12347187 Böjd bas 530 x 350 x 300 mm Stor fast 15° Vinkel Varje
12327177 Platt bas 455 x 300 x 150 mm Liten fast 45° Vinkel Varje
12307197 Böjd bas 461 x 300 x 150 mm 15° Vinkel; Böjd bas Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12307177
Beräknad leverans: 24-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för skydd mot betastrålning, Fisherbrand™ strålningsskärmar levereras i små, medelstora och stora storlekar och med en 15 cm djup böjd bas för användning med säkerhetsbrickor, eller en 30x30 cm platt bas för skydd under bänken.
  • Strålningsavskärmning Cleaver Scientific för skydd mot betastrålning, skärm, fast 15 graders vinkel, platt bas, mått 450h x 300w x 300d mm
  • Beta– Liten fast 15° Vinkel– Platt botten 30 x 45 cm, botten 30 x 30 cm
  • En rad vinklar ger ökad manövrerbarhet, medan tydlig optisk akryl underlättar visualisering
Specifikationer
Beskrivning Platt bas
Inkluderar Liten fast 15° Vinkel
Produkttyp Betastrålningssköld
Mått 453 x 300 x 150 mm