Läs mer
Fisherbrand™ Betastrålningssköldar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Beskrivning:
Böjd bas
Platt bas
Mått:
453 x 300 x 150 mm
455 x 300 x 150 mm
461 x 300 x 150 mm
530 x 350 x 300 mm
531 x 350 x 300 mm
600 x 350 x 300 mm
Inkluderar:
15° Vinkel
15° Vinkel; Böjd bas
45° Vinkel
Liten fast 15° Vinkel
Liten fast 45° Vinkel
Stor fast 15° Vinkel
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Platt bas |
| Inkluderar | Liten fast 45° Vinkel |
| Produkttyp | Betastrålningssköld |
| Mått | 455 x 300 x 150 mm |