Läs mer
Fisherbrand™ Beta Radiation Storage Mini Box Insatser
Produktkod. 12367157 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
80 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
12367157 80 mm Varje
1 options
Produktkod. 12367157
Beräknad leverans: 12-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser som håller mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör; dessa fungerar som en idealisk lösning för korttidslagring av radioaktivt avfall eller radioisotoper.
  • Cleaver strålningsskyddande miniinsats för 20 x 0,5 ml tuber
  • Cleaver Scientific förvaringslådor är tillverkade med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser för att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör
  • Olika insatser för att passa in i miniboxar
Specifikationer
För användning med (applikation) För att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universalrör, kryorör och falkrör
För användning med (utrustning) FB58417 20 x 1,5 ml rör
Höjd (metrisk) 40mm
Håller Mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universalrör, kryorör och falkrör
Produkttyp Strålningsförvaring Mini Box Insats
Bredd (metrisk) 80 mm