Läs mer
(-)-Beta-Sesquiphellandrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Sesquiphellandrene |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24/c1-12(2)6-5-7-14(4)15-10-8-13(3)9-11-15/h6,8,10,14-15H,3,5,7,9,11H2,1-2,4H3/t14-,15+/m0/s1 |
| Formel vikt | 204.1878 |