Läs mer
Fisherbrand™ Beta Shields
Handla allt Fisherbrand Produkter
Inkluderar:
15° Vinkel
45° Vinkel
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Finns i två storlekar, med antingen en platt bas för att ge bänk
- Levereras i små, medelstora och stora storlekar och med böjd bas 15 cm djup för användning med säkerhetsbrickor eller platt 30x30 cm bas för skydd under bänken
- En rad vinklar ger ökad manövrerbarhet, medan tydlig optisk akryl underlättar visualisering
- Beta - Small Fixed 45° Vinkel - Böjd bas 30 x 45cm
- Ger tydlig, icke-förvrängd syn, vilket minskar ljusbilder och skuggor, särskilt när användaren sitter i sittande läge.
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | 45° Vinkel |
| Produkttyp | Beta Shield |