Läs mer
Fisherbrand™ Beta Shields
Produktkod. 12367177 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Inkluderar:
15° Vinkel
45° Vinkel
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
12367177 15° Vinkel Varje
12347177 45° Vinkel Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12367177
Beräknad leverans: 08-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cleaver Scientific strålskärmning för skydd mot betastrålning.
  • Beta Shield - Small Fixed 15° Vinkel - Böjd bas 30 x 45cm
  • Levereras i små, medelstora och stora storlekar och med en 15 cm djup böjd bas för användning med säkerhetsbrickor, eller en 30x30 cm platt bas för skydd under bänken
  • En rad vinklar ger ökad manövrerbarhet, medan tydlig optisk akryl underlättar visualisering
  • Strålningsavskärmning Cleaver Scientific för skydd mot betastrålning, skärm, fast 15 graders vinkel, böjd bas, mått 450h x 300w x 150d mm
Specifikationer
Inkluderar 15° Vinkel
Produkttyp Beta Shield