Läs mer
Fisherbrand™ Beta Shields
Produktkod. p-8009032 Handla allt Fisherbrand Produkter
Inkluderar:
15° Vinkel
45° Vinkel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12367177
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cleaver Scientific strålskärmning för skydd mot betastrålning.
  • Beta Shield - Small Fixed 15° Vinkel - Böjd bas 30 x 45cm
  • Levereras i små, medelstora och stora storlekar och med en 15 cm djup böjd bas för användning med säkerhetsbrickor, eller en 30x30 cm platt bas för skydd under bänken
  • En rad vinklar ger ökad manövrerbarhet, medan tydlig optisk akryl underlättar visualisering
  • Strålningsavskärmning Cleaver Scientific för skydd mot betastrålning, skärm, fast 15 graders vinkel, böjd bas, mått 450h x 300w x 150d mm
Specifikationer
Inkluderar 15° Vinkel
Produkttyp Beta Shield