Läs mer
Beta-Sinensal, TRC
Produktkod. 30421087
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30421087 2.5 mg 2.5mg
1 options
Produktkod. 30421087 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS4873102.5MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Sinensal
CAS 60066-88-8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C15H22O
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 2,6-Dimethyl-10-methylene-2,6,11-dodecatrienal
InChI formel InChI=1S/C15H22O/c1-5-13(2)8-6-9-14(3)10-7-11-15(4)12-16/h5,9,11-12H,1-2,6-8,10H2,3-4H3/b14-9+,15-11+
LEDER C\C(=C/CCC(=C)C=C)\CC\C=C(/C)\C=O
Molekylvikt (g/mol) 218.33