Läs mer
Beta-sitosterol från sojabönor praktiskt MP Biomedicals
Produktkod. 11486262 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11486262 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11486262 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210288610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.00 SEK
    455.69 SEK / 10g
    Save 23.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beta-Sitosterol
Namnnotering Från sojabönor
CAS 83-46-5
Molekylformel C29H50O
Kvantitet 10 g
Synonym beta-sitosterol, sitosterol, cupreol, quebrachol, 22,23-dihydrostigmasterol, azuprostat, triastonal, cinchol, rhamnol, harzol
InChI-nyckel KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
LEDER CCC(CCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C)C(C)C
IUPAC-namn (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-etyl-6-metylheptan-2-yl]-10,13-dimetyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-cyklofena-hydro-ena-hydro-17-dode-en-hydro-ena-hydro-3
Molekylvikt (g/mol) 414.718
PubChem CID 222284
ChEBI CHEBI:27693
Formel vikt 414.7
Kvalitet Praktisk