| CAS |
83-46-5
|
| Kemiskt namn eller material |
beta-Sitosterol |
| Formel vikt |
414.3862 |
| InChI formel |
InChI=1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1 |
| IUPAC-namn |
(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-ethyl-6-methylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylformel |
C29 H50 O |
| Molekylvikt (g/mol) |
414.71 |
| Procent renhet |
>95% |
| Anteckningar om renhetsgrad |
HPLC |
| LEDER |
CC[C@H](CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)C |
| Synonym |
Nimbosterol, Stigmast-5-en-3beta-ol, (-)-beta-Sitosterol, (24R)-Ethylcholest-5-en-3beta-ol, (24R)-Stigmast-5-en-3beta-ol, 22,23-Dihydrostigmasterol, 24alpha-Ethylcholesterol, Angelicin, Azuprostat, Betaprost, Cinchol, Cupreol, Harzol, Inmunicin MAYMO, NSC 18173, NSC 49083, NSC 8096, Prostasal, Quebrachol, Rhammol, Rhamnol, SKF 14463, Sito-Lande, Sitosterol, Sobatum, Stigmasta-5-en-3beta-ol, Stigmasterol, 22,23-dihydro-, delta5-Stigmasten-3beta-ol, alpha-Dihydrofucosterol, alpha-Phytosterol, beta-Sitosterin, beta-Sitosterol |
|
Visa mer
Visa mindre