missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Beta-Sitosterylferulat, TRC

Produktkod. 30006361
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006361 5 mg
30136268 50 mg
30005183 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30006361 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS4970655MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4952-28-7
Molekylformel C39H58O4
Molekylvikt (g/mol) 590.88
Synonym Ferulic Acid β-Sitosterol Ester, Sitosteryl Ferulate, β-Sitosterol Ferulate, 4-Hydroxy-3-methoxycinnamate Stigmast-5-en-3β-ol, 4-Hydroxy-3-methoxycinnamate-β-sitosterol;
IUPAC-namn [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-etyl-6-metylheptan-2-yl]-10,13-dimetyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3-yl] 3-(4-hydroxy-3-metoxifyren)prop-2-enoat
LEDER O=C(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)O[C@@H]2CC3=CC[C@]4([H])[C@@](CC[C@@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@]5([H])[C@H](C)CC[C@@H](CC)C(C)C)([H])[C@]3(CC2)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material beta-Sitosteryl Ferulate
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C39H58O4/c1-8-28(25(2)3)12-9-26(4)32-15-16-33-31-14-13-29-24-30(19-21-38(29,5)34(31)20-22-39(32,33)6)43-37(41)18-11-27-10-17-35(40)36(23-27)42-7/h10-11,13,17-18,23,25-26,28,30-34,40H,8-9,12,14-16,19-22,24H2,1-7H3/t26-,28-,30+,31+,32-,33+,34+,38+,39-/m1/s1
Formel vikt 590.4335
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.