Läs mer
Isofield™ Beta Sterile Kits - Grade A/B kompatibla
Beskrivning
MANDARIN KRAGE OVERALL
- GMP Grade A och B samt ISO Class 4 och 5 renrumskompatibla
- Tvålager mandarinkrage ger en säker passform vid halsområdet
- Zip-lucka med dubbelhäftigt tejp förhindrar in- och utträngning av partiklar
- Låglinnings, antistatisk tyg lämplig för cellgiftshantering
- Elastiska tumöglor
- Ryggelasticitet för att förhindra bälgeffekten
HOOD
- Latexfri sluten elastisk frontöppning för bekväm passform
- Extra lång ok för extra skydd
- Trepanelshuva för att minimera hudexponering
OVERBOOTS
- Extra lång knähöjd
- Två studsar för ökad säkerhet
- Sladdsäker PU-sula
Teknisk och dokumentationsmässig efterlevnad
- COA, COC, COI Finns tillgängligt för nedladdning online
- QR-kod på kartonger möjliggör omedelbar dokumenthämtning
- Klarade Typ 5 (EN ISO 13982-1:2004 och EN 13982-2:2004) och Typ 6 (EN 13034:2005+A1:2009) testet
- Avskräckning mot kemikalier och motståndskraft mot penetration av kemikalier EN 14325:2004, EN ISO 6530:2005
- Nötningsbeständighet EN 14325:2004, EN ISO 12947-2:2016
- Flexsprickningsresistans EN 14325:2004, EN ISO 7854:1997, Metod B
- Trapetsrevirvsmotstånd EN 14325:2004
- Maskinriktning och korsriktning EN ISO 9073-4:1997
- Draghållfasthet, korsriktning EN 14325:2004, EN ISO 13934-1:2013
- Maskinriktning EN ISO 13934-1:2013
- Punkteringsmotstånd EN 14325:2004, EN 863:1995
- Skarvstyrka EN 14325:2004 [5.5]
- Inåtriktad läckage av aerosoler och fina partiklar in i dräkter EN ISO 13982- 2:2004
- IL 82/90 EN ISO 13982- 1:2004
- IL 8/10 (Typ 5)
- Motstånd mot penetration med vätskespray (Spraytest) EN 13034:2015 + A1:2009, ISO 17491-4:2008, (Typ 6)
- Permeation av vätskor och gaser genom skyddskläder under förhållanden med kontinuerlig kontakt ASTM F739-20
- Sterilitetsvalidering EN ISO 11137 Del 2 : 2015
- Partikelrenlighet – Helmke Trumtest: Klass 1
- Ytresistivitet ASTM D257
Specifikationer
Specifikationer
| Renrumsklass | Klass 100 (ISO 5) |
| Färg | Vitt |
| Material | Polyeten, icke-vävd polypropenlaminat |
| Produkttyp | PPE-kit |
| Storlek | 3X-large |
| Förslutningstyp | Elastisk |
| Manschettstil | Täckt resår |
| Hals stil | Kragade |
| Sömtyp | Bunden |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Visa mer |