Läs mer
Isofield™ Beta Sterile Kits - Grade A/B kompatibla
Produktkod. 32236988
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
32236988 2X-large
30178857 Liten
32236987 Liten
30178886 Intermediär
32236985 Intermediär
30178855 Betydande
32236984 Betydande
30178892 X-large
32236979 X-large
30178832 2X-large
30178858 3X-large
32236986 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 32236988 Leverantör Isofield™ Leverantörsnummer 80451 2XL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Beta-steriliteten med huva, överlock med mandarinkrage och överstövlar är aseptiskt vikta, validerade sterila och testade mot cellgifter till ASTM F 739. De antistatiska, låg-linting, PPE Cat III-kiten ger nödvändigt skydd i miljöer av klass A/B för alla renrumsaktiviteter.
MANDARIN KRAGE OVERALL
  • GMP Grade A och B samt ISO Class 4 och 5 renrumskompatibla
  • Tvålager mandarinkrage ger en säker passform vid halsområdet
  • Zip-lucka med dubbelhäftigt tejp förhindrar in- och utträngning av partiklar
  • Låglinnings, antistatisk tyg lämplig för cellgiftshantering
  • Elastiska tumöglor
  • Ryggelasticitet för att förhindra bälgeffekten
HOOD
  • Latexfri sluten elastisk frontöppning för bekväm passform
  • Extra lång ok för extra skydd
  • Trepanelshuva för att minimera hudexponering
OVERBOOTS
  • Extra lång knähöjd
  • Två studsar för ökad säkerhet
  • Sladdsäker PU-sula
Teknisk och dokumentationsmässig efterlevnad
  • COA, COC, COI Finns tillgängligt för nedladdning online
  • QR-kod på kartonger möjliggör omedelbar dokumenthämtning
  • Klarade Typ 5 (EN ISO 13982-1:2004 och EN 13982-2:2004) och Typ 6 (EN 13034:2005+A1:2009) testet
  • Avskräckning mot kemikalier och motståndskraft mot penetration av kemikalier EN 14325:2004, EN ISO 6530:2005
  • Nötningsbeständighet EN 14325:2004, EN ISO 12947-2:2016
  • Flexsprickningsresistans EN 14325:2004, EN ISO 7854:1997, Metod B
  • Trapetsrevirvsmotstånd EN 14325:2004
  • Maskinriktning och korsriktning EN ISO 9073-4:1997
  • Draghållfasthet, korsriktning EN 14325:2004, EN ISO 13934-1:2013
  • Maskinriktning EN ISO 13934-1:2013
  • Punkteringsmotstånd EN 14325:2004, EN 863:1995
  • Skarvstyrka EN 14325:2004 [5.5]
  • Inåtriktad läckage av aerosoler och fina partiklar in i dräkter EN ISO 13982- 2:2004
  • IL 82/90 EN ISO 13982- 1:2004
  • IL 8/10 (Typ 5)
  • Motstånd mot penetration med vätskespray (Spraytest) EN 13034:2015 + A1:2009, ISO 17491-4:2008, (Typ 6)
  • Permeation av vätskor och gaser genom skyddskläder under förhållanden med kontinuerlig kontakt ASTM F739-20
  • Sterilitetsvalidering EN ISO 11137 Del 2 : 2015
  • Partikelrenlighet – Helmke Trumtest: Klass 1
  • Ytresistivitet ASTM D257
Specifications
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Färg Vitt
Material Polyeten, icke-vävd polypropenlaminat
Produkttyp PPE-kit
Storlek 2X-large
Förslutningstyp Elastisk
Manschettstil Täckt resår
Hals stil Kragade
Sömtyp Bunden
Disponibel För engångsbruk
Motstånd Kemikalier, antistatisk, vätska, partikel
Antal fickor Hold (Håll)
Sterilitet Sterila