Läs mer
beta-tetralon, TRC
Produktkod. 30418049
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30418049 25 g
1 options
Produktkod. 30418049 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29856025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Tetralone
CAS 530-93-8
Molekylformel C10H10O
Kvantitet 25 g
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthalenone, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-oxonaphthalene, 2-Oxotetralin, 2-Tetralone, 3,4-Dihydro-1H-naphthalen-2-one, 3,4-Dihydro-2(1H)-naphthalenone, NSC 87083
InChI formel InChI=1S/C10H10O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4H,5-7H2
LEDER O=C1CCc2ccccc2C1
IUPAC-namn 3,4-dihydro-1H-nafthalen-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 146.19
Formel vikt 146.0732