Läs mer
beta-tetronisk syra, TRC
Produktkod. 30451437
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30451437 1 g
1 options
Produktkod. 30451437 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3095131G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Tetronic Acid
CAS 541-57-1
Molekylformel C4 H4 O3
Kvantitet 1 g
Synonym 4-Hydroxy-2(5H)-furanone, 3-Hydroxy-2H-furan-5-one, 4-Hydroxy-5H-furan-2-one
InChI formel InChI=1S/C4H4O3/c5-3-1-4(6)7-2-3/h1,5H,2H2
LEDER OC1=CC(=O)OC1
IUPAC-namn 3-hydroxy-2H-furan-5-one
Molekylvikt (g/mol) 100.073
Formel vikt 100.016