Läs mer
Novus Biologicals™ beta Tubulin Antibody Blocking Peptide
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
Specifikationer
Specifikationer
| Gen-ID (Entrez) | 203068 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| För användning med (applikation) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB100-56459 |
| Gene Alias | beta polypeptide, MGC117247, Tubb5, tubulin beta chain, tubulin beta polypeptide, tubulin beta-1 chain, Tubulin beta-5 chain, tubulin, beta |
| Gensymbol | TUBB |
| Kvantitet | 0.1 mg |
| Forskningskategori | Apoptosis, Breast Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Signal Transduction |
| Förvaringsbuffert | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |