missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
beta Tubulin Antibody (S11B), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-81064AF647
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
beta Tubulin Monoclonal specifically detects beta Tubulin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
| beta Tubulin | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| TUBB | |
| Human MBP (microtubule-binding protein). | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Breast Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Signal Transduction | |
| 203068 | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| S11B | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| beta polypeptide, MGC117247, Tubb5, tubulin beta chain, tubulin beta polypeptide, tubulin beta-1 chain, Tubulin beta-5 chain, tubulin, beta | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Binds specifically to human beta Tubulin (no crossreactivity with alpha-tubulin). | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG λ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering