missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
beta Tubulin Antibody (TUBB/4470), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-20754JF646
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
beta Tubulin Monoclonal antibody specifically detects beta Tubulin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| beta Tubulin | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| beta polypeptide, MGC117247, Tubb5, tubulin beta chain, tubulin beta polypeptide, tubulin beta-1 chain, Tubulin beta-5 chain, tubulin, beta | |
| Recombinant full-length human beta Tubulin protein (TUBB5) | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Breast Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Signal Transduction | |
| 203068 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| TUBB/4470 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering