missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Beta-Zearalenol, TRC

Produktkod. 30040967
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040967 10 mg
30040711 1 mg
30041076 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30040967 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ27047510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 71030-11-0
Molekylformel C18 H24 O5
Molekylvikt (g/mol) 320.38
Synonym 1H-2-Benzoxacyclotetradecin-1-one, 3,4,5,6,7,8,9,10-octahydro-7,14,16-trihydroxy-3-methyl-, [3S-(3R*,7R*,11E)]-, (3S,7S,11E)-3,4,5,6,7,8,9,10-Octahydro-7,14,16-trihydroxy-3-methyl-1H-2-benzoxacyclotetradecin-1-one, (-)-β-Zearalenol, β-Zearalenol, β-trans-Zearalenol
IUPAC-namn (2E,7S,11S)-7,15,17-trihydroxy-11-methyl-12-oxabicyclo[12.4.0]octadeca-1(14),2,15,17-tetraen-13-one
LEDER C[C@H]1CCC[C@@H](O)CCC\C=C\c2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material beta-Zearalenol
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,14,19-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-,14-/m0/s1
Formel vikt 320.1624
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.