missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beta-Zearalenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Zearalenol |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,14,19-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-,14-/m0/s1 |
| Formel vikt | 320.1624 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?