Läs mer
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 skyddspatroner
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
Längd (metrisk):
10 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Guard Cartridges finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
- Designen på 10 mm ger maximalt skydd med minimal ökning av retention
- Färdig Thermo Scientific UNIGUARD™ direktanslutning och fristående hållare
- Mycket effektiv och reproducerbar Thermo Scientific kolumner
- 150Å porstorlek för små molekyler, peptider och proteinnedbrytningar
- Utmärkt pH-stabilitet
Krävs
Thermo Scientific Unigard™ direktanslutning eller fristående hållare, säljs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolbelastning | 13% |
| pH | 2 till 12 |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| Längd (metrisk) | 10 mm |
| Porstorlek | 150Å |
| Ytarea | 200 m2 /g |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| För användning med (utrustning) | Uniguard Direktanslutning och fristående hållare |
| Endcapped | Ja |
| USP typ | L1 |
| Visa mer |