Läs mer
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 skyddspatroner
Produktkod. 10419634 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
Längd (metrisk):
10 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 10419634
Brand: Thermo Scientific™ 71505012101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Guard Cartridges finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
  • Highly efficient and reproducible Thermo Scientific columns
  • 150Å pore size for small molecules, peptides and protein digests
  • Superb pH stability
Requires:
Thermo Scientific Unigard™ direct connection or stand-alone holder, sold separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolbelastning 13%
pH 2 to 12
Partikelstorlek 5 μm
Längd (metrisk) 10 mm
Porstorlek 150Å
Ytarea 200 m2/g
Diameter (metrisk) 2.1 mm
För användning med (utrustning) Uniguard Direct-connection and Stand Alone Holder
Endcapped Yes
USP typ L1