Läs mer
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 skyddspatroner
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
Längd (metrisk):
10 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Guard Cartridges finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
- Highly efficient and reproducible Thermo Scientific columns
- 150Å pore size for small molecules, peptides and protein digests
- Superb pH stability
Requires:
Thermo Scientific Unigard™ direct connection or stand-alone holder, sold separately.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolbelastning | 13% |
| pH | 2 to 12 |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| Längd (metrisk) | 10 mm |
| Porstorlek | 150Å |
| Ytarea | 200 m2/g |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| För användning med (utrustning) | Uniguard Direct-connection and Stand Alone Holder |
| Endcapped | Yes |
| USP typ | L1 |