Läs mer
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 skyddspatroner
Produktkod. 11592841 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
Längd (metrisk):
10 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) Partikelstorlek Förpackningsstorlek
11592841 4 mm 10 mm 5 μm Paket med 4
10197984 2.1 mm 10 mm 3 μm Paket med 4
11572841 3 mm 10 mm 3 μm Paket med 4
11582841 4 mm 10 mm 3 μm Paket med 4
10419634 2.1 mm 10 mm 5 μm Paket med 4
10438094 3 mm 10 mm 5 μm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11592841 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 71505014001
Beräknad leverans: 07-12-2026
Finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Guard Cartridges finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
  • Designen på 10 mm ger maximalt skydd med minimal ökning av retention
  • Färdig Thermo Scientific UNIGUARD™ direktanslutning och fristående hållare
  • Mycket effektiv och reproducerbar Thermo Scientific kolumner
  • 150Å porstorlek för små molekyler, peptider och proteinnedbrytningar
  • Utmärkt pH-stabilitet
Krävs
Thermo Scientific Unigard™ direktanslutning eller fristående hållare, säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kolbelastning 13%
pH 2 till 12
Partikelstorlek 5 μm
Längd (metrisk) 10 mm
Porstorlek 150Å
Ytarea 200 m2 /g
Diameter (metrisk) 4 mm
För användning med (utrustning) Uniguard Direktanslutning och fristående hållare
Endcapped Ja
USP typ L1
Produktlinje Beta
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.