Läs mer
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 HPLC-kolonner, μ3 m partikelstorlek
Produktkod. 10426684 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10426684
Brand: Thermo Scientific™ 71503102130
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
Thermo ScientificTM BetaBasicTM 18 HPLC-kolonner finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
  • Porstorlek lämplig för små molekyler, peptider och proteinnedbrytningar
  • Utmärkt pH-stabilitet
Beställningsinformation:
Andra kolumndimensioner finns också tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
För användning med LC/MS, APCI
Längd (metrisk) 100 mm
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 12
Porstorlek 150Å
Ytarea 200 m² /g
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje Beta
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 13%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas