Läs mer
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 HPLC-kolonner, μ3 m partikelstorlek
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Thermo ScientificTM BetaBasicTM 18 HPLC-kolonner finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
- Porstorlek lämplig för små molekyler, peptider och proteinnedbrytningar
- Utmärkt pH-stabilitet
Beställningsinformation:
Andra kolumndimensioner finns också tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| För användning med | LC/MS, APCI |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| pH | 2 till 12 |
| Porstorlek | 150Å |
| Ytarea | 200 m² /g |
| USP typ | L1 |
| Stationär fas | C18 |
| Visa mer |