Läs mer
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 HPLC-kolonner, μ3 m partikelstorlek
Produktkod. 10487994 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10487994 30 mm 4.6 mm Varje
10210765 50 mm 2.1 mm Varje
10456694 50 mm 4 mm Varje
10270805 50 mm 4.6 mm Varje
10426684 100 mm 2.1 mm Varje
10477483 100 mm 4.6 mm Varje
10360744 150 mm 2.1 mm Varje
10291235 150 mm 4.6 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10487994 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 71503034630
Beräknad leverans: 15-10-2026
Finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
Thermo ScientificTM BetaBasicTM 18 HPLC-kolonner finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
  • Porstorlek lämplig för små molekyler, peptider och proteinnedbrytningar
  • Utmärkt pH-stabilitet
Beställningsinformation:
Andra kolumndimensioner finns också tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
För användning med LC/MS, APCI
Längd (metrisk) 30 mm
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 12
Porstorlek 150Å
Ytarea 200 m² /g
USP typ L1
Stationär fas C18
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 13%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas