Beskrivning
- Direktanslutning, fingertät design för bekvämlighet och maximal effektivitet
- Patenterad design kräver ingen hållare, vilket möjliggör ett snabbt och enkelt byte
- Mycket effektiv och reproducerbar Thermo Scientific kolumner
- 150Å porstorlek för små molekyler, peptider och proteinnedbrytningar
- Utmärkt pH-stabilitet
Beställningsinfo
Spjutskydd finns i andra Thermo Scientific faser. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information.
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelstorlek | 5 μm |
| Längd (metrisk) | 10 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 4 mm |
| Stationär fas | BetaBasic 18 |
| Produktlinje | Beta |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?