Läs mer
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Javelin™ Vaktkolonner
Produktkod. 11563251 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
2.1 mm
4 mm
Längd (metrisk):
10 mm
20 mm
Partikelstorlek:
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Längd (metrisk) Partikelstorlek Förpackningsstorlek
11563251 2.1 mm 20 mm 5 μm Paket med 4
11508730 4 mm 10 mm 5 μm Paket med 4
11588720 2.1 mm 10 mm 5 μm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11563251 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 71505022106
Beräknad leverans: 05-01-2027
Erbjud bekvämt, lättanvänt skydd för analytiska HPLC-kolonner
  • Direktanslutning, fingertät design för bekvämlighet och maximal effektivitet
  • Patenterad design kräver ingen hållare, vilket möjliggör ett snabbt och enkelt byte
  • Mycket effektiv och reproducerbar Thermo Scientific kolumner
  • 150Å porstorlek för små molekyler, peptider och proteinnedbrytningar
  • Utmärkt pH-stabilitet
Beställningsinfo
Spjutskydd finns i andra Thermo Scientific faser. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Partikelstorlek 5 μm
Längd (metrisk) 20 mm
Diameter (metrisk) Inre 2.1 mm
Stationär fas BetaBasic 18
Produktlinje Beta