Läs mer
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 8 skyddspatroner, μ5 m partikelstorlek
Produktkod. 10545995 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
4 mm
Längd (metrisk):
10 mm
Partikelstorlek:
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) Partikelstorlek Förpackningsstorlek
10545995 4 mm 10 mm 5 μm Paket med 4
1 options
Produktkod. 10545995 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 71405014001
Beräknad leverans: 03-12-2026
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 8 Guard Cartridges finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
  • Designen på 10 mm ger maximalt skydd med minimal ökning av retention
  • Färdig Thermo Scientific UNIGUARD™ direktanslutning och fristående hållare
  • Mycket effektiv och reproducerbar Thermo Scientific kolumner
  • 150Å porstorlek för små molekyler, peptider och proteinnedbrytningar
  • Utmärkt pH-stabilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolbelastning 7%
pH 2 till 9
Partikelstorlek 5 μm
Längd (metrisk) 10 mm
Porstorlek 150Å
Ytarea 200 m2 /g
Diameter (metrisk) 4 mm
För användning med (utrustning) Uniguard Direktanslutning och fristående hållare
Endcapped Ja
USP typ L7
Produktlinje Beta