Läs mer
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 8 HPLC-kolonner, μ5 m partikelstorlek
Thermo ScientificTM BetaBasicTM 8 HPLC-kolonner finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
Brand:  Thermo Scientific™ 71405-054630
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 10240955
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
Thermo ScientificTM BetaBasicTM 8 HPLC-kolonner finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
  • Pore size suitable for small molecules, peptides and protein digests
  • Superb pH stability
Ordering Information:
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Analytical Column
LC/MS, APCI
5 μm
150 Å
L7
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
4.6 mm
50 mm
2 to 9
200 m²/g
C8
7%
Yes
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
One moment while we fetch your results.
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 8 HPLC-kolonner, μ5 m partikelstorlek >