Beskrivning
- Direktanslutning, fingertät design för bekvämlighet och maximal effektivitet
- Patenterad design kräver ingen hållare, vilket möjliggör ett snabbt och enkelt byte
Specifikationer
Specifikationer
| Kolbelastning | 7% |
| pH | 2 till 8 |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| Längd (metrisk) | 20 mm |
| Porstorlek | 150Å |
| Ytarea | 200 m2 /g |
| Typ | HPLC-kolumn |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.1 mm |
| För användning med (utrustning) | Analytisk HPLC-kolonn |
| Stationär fas | BetaBasic 8 |
| Visa mer |