Läs mer
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 8 spjutvaktskolonner
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
2.1 mm
4 mm
Längd (metrisk):
10 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
- Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
- Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
Specifikationer
Specifikationer
| Kolbelastning | 7% |
| pH | 2 to 8 |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| Längd (metrisk) | 20 mm |
| Porstorlek | 150Å |
| Ytarea | 200 m2/g |
| Typ | HPLC Column |
| Diameter (metrisk) Inre | 4 mm |
| För användning med (utrustning) | Analytical HPLC Column |
| Stationär fas | BetaBasic 8 |
| Visa mer |