Läs mer
Thermo Scientific™ BetaBasic™ CN HPLC-kolonner, μ5 m partikelstorlek
Thermo ScientificTM BetaBasicTM CN HPLC-kolonner finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
Brand:  Thermo Scientific™ 71705-102130
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 10261245
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
Thermo ScientificTM BetaBasicTM CN HPLC-kolonner finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
  • Pore size suitable for small molecules, peptides and protein digests
  • Superb pH stability
Ordering Information:
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Analytical Column
LC/MS, APCI
5 μm
150 Å
L10
Beta
5%
Yes
2.1 mm
100 mm
2 to 9
200 m²/g
Cyano (CN)
Silica
Mixed Mode
Normal and Reversed Phase
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
One moment while we fetch your results.
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ BetaBasic™ CN HPLC-kolonner, μ5 m partikelstorlek > Particle Size: 5μm; 100L x 2.1mm I.D.