Läs mer
Thermo Scientific™ BetaBasic™ Fenylkolonner, 5 μm partikelstorlek
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- 150Å porstorlek för små molekyler, peptider och proteinnedbrytningar
- Utmärkt pH-stabilitet
Order Info
Andra kolumndimensioner finns också tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
Specifications
Specifications
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Filmtjocklek | 5μ m |
| För användning med | LC/MS-separation |
| Funktionalitet/Interaktionstyp | Stabil bindning |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Partikelform | Sfärisk |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| Porstorlek | 150Å |
| Ytarea | 200 m² /g |
| Show More |