Läs mer
Betahistine-d3 2HCl (N-methyl-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betahistine-d3 Dihydrochloride |
| CAS | 244094-72-2 |
| Molekylformel | C8 2H3 H9 N2 . 2 Cl H |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | 2-Pyridineethanamine, N-(methyl-d3)-, dihydrochloride (9 CI), Betahistine-d3 dihydrochloride, Betahistine D3 dihydrochloride (methyl D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H12N2.2 ClH/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;;/h2-4,6,9 H,5,7H2,1H3;2*1 H/i1D3;; |
| LEDER | Cl.Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])NCCc1ccccn1 |
| IUPAC-namn | 2-pyridin-2-yl-N-(trideuteriomethyl)ethanamine;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.13 |
| Formel vikt | 211.0722 g/mol |
| Visa mer |