Läs mer
Betahistindihydroklorid, Mikromol™
Beskrivning
Betahistindihydroklorid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betahistine dihydrochloride |
| CAS | 5579-84-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Betahistine dihydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C8 H12 N2 . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Betahistine Dihydrochloride, N-Methyl-2-pyridineethanamine hydrochloride (1:2), N-Methyl-2-pyridineethanamine dihydrochloride, 2-[2-(Methylamino)ethyl]pyridine dihydrochloride, Betahistine dihydrochloride, Betahistine hydrochloride, Betaserc, PT 9, Serc, Sinmenier, Vasomotal |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;;/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.CNCCc1ccccn1 |
| IUPAC-namn | N-metyl-2-pyridin-2-ylethanamin; Dihydroklorid |
| Visa mer |