Läs mer
Betahistine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betahistine dihydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;;/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H |
| Formel vikt | 208.0534 |
| Procent renhet | >95% |