Läs mer
Betahistindihydroklorid, TRC
Produktkod. 17972555
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17972555 1 g
17934265 5 g
17963835 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17972555 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB3240011G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5579-84-0
Molekylformel C8 H12 N2 . 2 Cl H
Molekylvikt (g/mol) 209.12
Synonym Betahistine Dihydrochloride, N-Methyl-2-pyridineethanamine hydrochloride (1:2), N-Methyl-2-pyridineethanamine dihydrochloride, 2-[2-(Methylamino)ethyl]pyridine dihydrochloride, Betahistine dihydrochloride, Betahistine hydrochloride, Betaserc, PT 9, Serc, Sinmenier, Vasomotal
IUPAC-namn N-metyl-2-pyridin-2-ylethanamin; Dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.CNCCc1ccccn1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Betahistine dihydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;;/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H
Formel vikt 208.0534
Procent renhet >95%