missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Betahistine EP Impurity C (as Trimesilate), Mikromol™

Produktkod. 30052291
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052291 100 mg
30049859 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052291 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0587.04

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Betahistine EP Impurity C (as Trimesilate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine Trimesilate
CAS 2731369-07-4
Analyt- eller komponentnamn N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine Trimesilate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H19 N3 . 3 C H4 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Betahistine Dihydrochloride Imp. C (EP), Betahistine Imp. C (EP), N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine Trimesilate, Betahistine Dihydrochloride Imp. C (EP) as Trimesilate, Betahistine Dihydrochloride Impurity C as Trimesilate, Betahistine Impurity C as Trimesilate
InChI formel InChI=1S/C15H19N3.3CH4O3S/c1-18(12-8-14-6-2-4-10-16-14)13-9-15-7-3-5-11-17-15;3*1-5(2,3)4/h2-7,10-11H,8-9,12-13H2,1H3;3*1H3,(H,2,3,4)
LEDER CN(CCc1ccccn1)CCc2ccccn2.CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)O
IUPAC-namn methanesulfonic acid;N-methyl-2-pyridin-2-yl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)ethanamine
Molekylvikt (g/mol) 529.65
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 529.1222 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.