Läs mer
Betahistinmesilat, Mikromol™
Produktkod. 30049428
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30049428 250 mg
1 options
Produktkod. 30049428 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0367.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Betahistinmesilat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Betahistine mesilate
CAS 54856-23-4
Analyt- eller komponentnamn Betahistine mesilate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H12 N2 . 2 C H4 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Betahistine mesilate, N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)ethanamine bis(methanesulfonate), 2-Pyridineethanamine, N-methyl-, methanesulfonate (1:2), 2-Pyridineethanamine, N-methyl-, dimethanesulfonate (9CI), Betahistine mesylate, Merislon
InChI formel InChI=1S/C8H12N2.2CH4O3S/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;2*1-5(2,3)4/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H3,(H,2,3,4)
LEDER CNCCc1ccccn1.CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)O
IUPAC-namn metansulfonsyra; N-metyl-2-pyridin-2-ylethanamin
Molekylvikt (g/mol) 328.41
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 328,0763 g/mol