Läs mer
Betahistinmesylat, TRC
Produktkod. 30340036
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30340036 500 mg
1 options
Produktkod. 30340036 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB324003500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Betahistine mesilate
CAS 54856-23-4
Molekylformel C8 H12 N2 . 2 C H4 O3 S
Kvantitet 500 mg
Synonym Betahistine mesilate, N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)ethanamine bis(methanesulfonate), 2-Pyridineethanamine, N-methyl-, methanesulfonate (1:2), 2-Pyridineethanamine, N-methyl-, dimethanesulfonate (9CI), Betahistine mesylate, Merislon
InChI formel InChI=1S/C8H12N2.2CH4O3S/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;2*1-5(2,3)4/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H3,(H,2,3,4)
LEDER CNCCc1ccccn1.CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)O
IUPAC-namn metansulfonsyra; N-metyl-2-pyridin-2-ylethanamin
Molekylvikt (g/mol) 328.41
Formel vikt 328.0763