Läs mer
Betahistinmesylat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Betahistine mesilate |
| CAS | 54856-23-4 |
| Molekylformel | C8 H12 N2 . 2 C H4 O3 S |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Betahistine mesilate, N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)ethanamine bis(methanesulfonate), 2-Pyridineethanamine, N-methyl-, methanesulfonate (1:2), 2-Pyridineethanamine, N-methyl-, dimethanesulfonate (9CI), Betahistine mesylate, Merislon |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2.2CH4O3S/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;2*1-5(2,3)4/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H3,(H,2,3,4) |
| LEDER | CNCCc1ccccn1.CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | metansulfonsyra; N-metyl-2-pyridin-2-ylethanamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.41 |
| Formel vikt | 328.0763 |