Läs mer
MP Biomedicals Betaine 5M (fr)
Produktkod. 15844034 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 ml
Förpackningsstorlek:
2ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15844034 2 ml 2ml
1 options
Produktkod. 15844034 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 11BETA0020
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
PCR-kvalitet betainlösning.
  • PCR-klass.
  • Halveringstid: 1 år.
  • Användning: PCR-reagens.
  • Icke-steril.
  • Endast forskningsanvändning (RUO). Klar för CE IVD-märkning av kliniska applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid +4 °C
Beskrivning Halveringstid: 1 år
Formel vikt 117,15 g/mol
För användning med (applikation) PCR-reagens, Molekylärbiologi
Molekylformel (CH3)3N+CH2COO−
Kvantitet 2 ml
Form Lösning