Läs mer
Betain, 5M lösning, molekylärbiologisk kvalitet, Ultrapure
Produktkod. 15865428 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
100 mL
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15865428 100 mL Plastflaska 100ml
15855428 10 mL Plastflaska 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15865428 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J77507.AE
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 107-43-7 | C5H11NO2 | 117,148 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-43-7
Molekylformel C5H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 117.148
MDL-nummer MFCD00012123
InChI-nyckel KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Synonym betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
PubChem CID 247
ChEBI CHEBI:17750
IUPAC-namn 2-(trimetylazaniumyl)acetat
LEDER C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Betaine
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 mL
Beilstein 3537113
Kvalitet Molekylärbiologi
Fysisk form Lösning
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.